2-Bromo-1,1-dimetoxietano ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
Estabilización:
Stabilised with potassium carbonate
B1097-25G
B1097-500G
B1097-100G
TCIAB1097-25GEA
17
EUR
TCIAB1097-25G
TCIAB1097-500G
TCIAB1097-100G
2-Bromo-1,1-dimetoxietano ≥97.0% (por GC) estabilizado
2-Bromo-1,1-dimetoxietano
Formula:
BrH₂CCH(OCH₃)₂ MW: 169,02 g/mol Pto. Ebullición: 150°C Densidad: 1,43 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 52°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000213 Núm. CAS: 7252-83-7 EINECS: 230-669-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |