4-Bromo-3-fluorobenzaldehído ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H57833.03
H57833.06
H57833.03EA
89.8
EUR
H57833.03
H57833.06
4-Bromo-3-fluorobenzaldehído ≥97%
4-Bromo-3-fluorobenzaldehído
Purity: 97%
CAS No.: 133059-43-5
Molecular Formula: C7H4BrFO
Formula Weight: 203.01
Melting Point: 54-60°
Beilstein Reference: 9321564
Formula:
C₇H₄BrFO MW: 203.01 g/mol Pto. de fusión: 54…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095000 Núm. CAS: 133059-43-5 |