3,4-Dicloro-6-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3271-25G D3271-5G
TCIAD3271-25GEA 325 EUR
TCIAD3271-25G TCIAD3271-5G
3,4-Dicloro-6-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
3,4-Dicloro-6-nitrotolueno
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
Número MDL: MFCD01109847
Núm. CAS: 7494-45-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42f93a2f4036e905dddfa169d95eede0ab04de6e&vid=42f93a2f4036e905dddfa169d95eede0ab04de6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C