Cloruro (1R)-(-)-2-oxobornáno-10-sulfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(1R)-(-)-2-Oxobornane-10-sulphonyl chloride, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonyl chloride, (1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid chloride, L(-)-Camphor-10-sulphonyl chloride
C1308-25G
C1308-5G
TCIAC1308-25GEA
135
EUR
TCIAC1308-25G
TCIAC1308-5G
Cloruro (1R)-(-)-2-oxobornáno-10-sulfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro (1R)-(-)-2-oxobornáno-10-sulfónico
Formula:
C₁₀H₁₅ClO₃S MW: 250,75 g/mol Pto. de fusión: 64…67 °C |
Número MDL:
MFCD00064155 Núm. CAS: 39262-22-1 UN: 3261 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 68.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -26.0 to -33.0 deg (C=1, CHCl3) |
Solubility in Toluene | almost transparency |