Cloruro (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0998-25G C0998-5G
TCIAC0998-25GEA 89 EUR
TCIAC0998-25G TCIAC0998-5G
Cloruro (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico
Formula: C₁₀H₁₅ClO₃S
Pto. de fusión: 70 °C
Número MDL: MFCD00064156
Núm. CAS: 21286-54-4
EINECS: 244-314-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=514e84fdf657f5d64c34e1ed63e1066c6462a076&vid=514e84fdf657f5d64c34e1ed63e1066c6462a076&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +31.0 to +34.0 deg (C=1, CHCl3)