Ácido (±)-2-oxobornáno-10-sulfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
DL-Camphor-10-sulphonic acid, (±)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, (7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid
C0016-25G
C0016-500G
C0016-100G
TCIAC0016-25GEA
16
EUR
TCIAC0016-25G
TCIAC0016-500G
TCIAC0016-100G
Ácido (±)-2-oxobornáno-10-sulfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (±)-2-oxobornáno-10-sulfónico
Formula:
C₁₀H₁₆O₄S MW: 232,3 g/mol Pto. de fusión: 202°C |
Número MDL:
MFCD00074827 Núm. CAS: 5872-08-2 EINECS: 227-527-0 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -1.0 to +1.0 deg (C=5, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |