Ácido (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
C0015-25G C0015-500G C0015-100G
TCIAC0015-25GEA 21 EUR
TCIAC0015-25G TCIAC0015-500G TCIAC0015-100G
Ácido (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (1S)-(+)-2-oxobornáno-10-sulfónico
Formula: C₁₀H₁₆O₄S
MW: 232.3 g/mol
Pto. Ebullición: 375
Pto. de fusión: 200°C
Número MDL: MFCD00064157
Núm. CAS: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
UN: 3261
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,01734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b07c69f8dd1963b4d63f3af7f3469951296ca49&vid=5b07c69f8dd1963b4d63f3af7f3469951296ca49&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +23.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency