Ácido acrílico ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-propenoico
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0141-500G A0141-25G
TCIAA0141-500GEA 28 EUR
TCIAA0141-500G TCIAA0141-25G
Ácido acrílico ≥99.0% (por GC) estabilizado
Ácido acrílico
Formula: C₃H₄O₂
MW: 72.06 g/mol
Pto. Ebullición: 141°C
Pto. de fusión: 13
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00004367
Núm. CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,00130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&vid=288a99c09cf862a61728546ef9b0110820491d96&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %