4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
P1342-25G P1342-5G
TCIAP1342-25GEA 147 EUR
TCIAP1342-25G TCIAP1342-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol ≥93.0% (por GC)
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formula: C₅H₇F₅O
MW: 178,1 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de inflamación: 63°C
Número MDL: MFCD00153224
Núm. CAS: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acb54b31d93c662fabdd10e086ba84d833bd0431&vid=acb54b31d93c662fabdd10e086ba84d833bd0431&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %