2-Amino-5-nitro-6-picolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A2326-1G A2326-5G
TCIAA2326-1GEA 30 EUR
TCIAA2326-1G TCIAA2326-5G
2-Amino-5-nitro-6-picolina ≥98.0% (por GC)
2-Amino-5-nitro-6-picolina
Formula: C₆H₇N₃O₂
Número MDL: MFCD00053582
Núm. CAS: 22280-62-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b2e280e10fa4cbe9b74819f6e1404070d1615b6&vid=7b2e280e10fa4cbe9b74819f6e1404070d1615b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C