Ácido 2,4-diaminobencenosulfonico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0893-500G P0893-25G
TCIAP0893-500GEA 232 EUR
TCIAP0893-500G TCIAP0893-25G
Ácido 2,4-diaminobencenosulfonico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2,4-diaminobencenosulfonico
Formula: C₆H₈N₂O₃S
Pto. Ebullición: 406 °C (1013 hPa)
Número MDL: MFCD00035772
Núm. CAS: 88-63-1
EINECS: 201-846-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e73da52e071890326c2529d0c5dd741e30d380f&vid=0e73da52e071890326c2529d0c5dd741e30d380f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %