2-Etilhexano-1,3-diol
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Octilenglicol
E0119-25ML E0119-500ML
TCIAE0119-25MLEA 16 EUR
TCIAE0119-25ML TCIAE0119-500ML
2-Etilhexano-1,3-diol
2-Etilhexano-1,3-diol
Formula: C₈H₁₈O₂
Pto. Ebullición: 244°C
Pto. de fusión: –40°C
Densidad: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 130°C
Número MDL: MFCD00004578
Núm. CAS: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Índice Merck: 14,03744
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&vid=462e38cde787d330d843f044f099463121b31a05&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)