Acetato de octilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acetic acid octyl ester
A0042-25ML A0042-500ML
TCIAA0042-25MLEA 16 EUR
TCIAA0042-25ML TCIAA0042-500ML
Acetato de octilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de octilo
Formula: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Pto. de fusión: –38,5 °C
Densidad: 0,885 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00009562
Núm. CAS: 112-14-1
EINECS: 203-939-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8fb9d5807b1d67cb3c1e42b89204f66134d09de&vid=5f4e5317e303701d44f625e6818c40a68d1fb98b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %