Ácido fórmico ≥98.0% (por GC) para LC-MS
Proveedor: TCI
Peligro
F0654-25ML F0654-5ML
TCIAF0654-25MLEA 31 EUR
TCIAF0654-25ML TCIAF0654-5ML
Ácido fórmico ≥98.0% (por GC) para LC-MS
Ácido fórmico
Formula: HCO₂H
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: 8°C
Densidad: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003297
Núm. CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
IR: 01-2119491174-37
Índice Merck: 14,04241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60caf03514e9c2d3691d802e163d095c6308c557&vid=8aff110980cab1284aa6cd2953d274eda33f406f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Absorbance to pass test
Suitability for LC-MS analysis to pass test