Ácido trifluoroacético grado biotecnología
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
0993-500MLEA 491 EUR
0993-500ML
Ácido trifluoroacético grado biotecnología
Ácido trifluoroacético
Formula: C₂HF₃O₂
Pto. Ebullición: 71,8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,490 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004169
Núm. CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Índice Merck: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM