Sulfato de sodio y hexadecilo ≥95.0% (by titrimetric analysis) (contains ca. 40% Sodium Stearyl sulphate)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hexadecyl sulphuric acid salt
H0080-25G H0080-500G
TCIAH0080-25GEA 16 EUR
TCIAH0080-25G TCIAH0080-500G
Sulfato de sodio y hexadecilo ≥95.0% (by titrimetric analysis) (contains ca. 40% Sodium Stearyl sulphate)
Sulfato de sodio y hexadecilo
Formula: C₁₆H₃₃NaO₄S
Número MDL: MFCD00047766
Núm. CAS: 1120-01-0
EINECS: 214-292-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9b06716867bc1e93f4a540c8caefecd7ccd6c44&vid=f2574532eb9555636ceff565859fa0784ca26003&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 50.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %