3-Cloropropino ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0810-25ML P0810-5ML
TCIAP0810-25MLEA 42 EUR
TCIAP0810-25ML TCIAP0810-5ML
3-Cloropropino ≥97.0% (por GC)
3-Cloropropino
Formula: C₃H₃Cl
Pto. Ebullición: 57°C
Pto. de fusión: –77 °C
Densidad: 1,0454 g/cm³ (5 °C)
Pto. de inflamación: 19°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000980
Núm. CAS: 624-65-7
EINECS: 210-856-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,07810
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a03176c6f90f6a16f6843f5767f6ace9cfc7271&vid=4a03176c6f90f6a16f6843f5767f6ace9cfc7271&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %