1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctan-1-ol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

T2528-25G T2528-5G
TCIAT2528-25GEA 45 EUR
TCIAT2528-25G TCIAT2528-5G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctan-1-ol ≥98.0% (por GC)
1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctan-1-ol
Formula: C₈H₅F₁₃O
MW: 364,11 g/mol
Pto. Ebullición: 87°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00042143
Núm. CAS: 647-42-7
EINECS: 211-477-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbc7d11d291175188f71c73dbea523d3153dffa2&vid=dbc7d11d291175188f71c73dbea523d3153dffa2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR