Potasio ciclopropiltrifluoroborato ≥90%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclopropyltrifluoroboric acid potassium salt
H60673.03 H60673.06
H60673.03EA 92 EUR
H60673.03 H60673.06
Potasio ciclopropiltrifluoroborato ≥90%, tech.
Potasio ciclopropiltrifluoroborato
Formula: C₃H₅BF₃K
MW: 147.98 g/mol
Pto. de fusión: 348…350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265031
Núm. CAS: 1065010-87-8