3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octeno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P1102-25G P1102-5G P1102-100G
TCIAP1102-25GEA 72 EUR
TCIAP1102-25G TCIAP1102-5G TCIAP1102-100G
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octeno ≥96.0% (por GC)
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octeno
Formula: C₈H₃F₁₃
Pto. Ebullición: 103°C
Densidad: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00039249
Núm. CAS: 25291-17-2
EINECS: 246-791-8
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e28ee71d4a5ba1df4da0ded3e0bd88798ae5100&vid=b3fd11add6b2737ae0dbe4030a375a59f35bbe2e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %