3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-deceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0846-25G H0846-5G
TCIAH0846-25GEA 85 EUR
TCIAH0846-25G TCIAH0846-5G
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-deceno ≥97.0% (por GC)
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-deceno
Formula: C₁₀H₃F₁₇
Pto. Ebullición: 147°C
Densidad: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039246
Núm. CAS: 21652-58-4
EINECS: 244-503-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cf60d6beaa5cb86d4050cc12b0af6d968600a58&vid=7b574e47a0db9f7ba24953b68ae273bed305785a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %