1-Bromo-3-metil-2-buteno ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-metil-2-buteno
Estabilización: Stabilised with silver chip
B0844-25G B0844-5G
TCIAB0844-25GEA 77 EUR
TCIAB0844-25G TCIAB0844-5G
1-Bromo-3-metil-2-buteno ≥90.0% (por GC) estabilizado
1-Bromo-3-metil-2-buteno
Formula: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Densidad: 1,293 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 40°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000242
Núm. CAS: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=924d08ba71465fc1a1529cf62f37fc0a70371706&vid=c478454e3ce1e9818ec7ed54fefd271ee6f65508&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %