Bis(2,4-pentanodionato-O,O')magnesio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Magnesium bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(2,4-pentanedionato-O,O')magnesium, Magnesiumacetylacetonate, Magnesium 2,4-pentanedionate
M0001-25G M0001-5G
TCIAM0001-25GEA 124 EUR
TCIAM0001-25G TCIAM0001-5G
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')magnesio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')magnesio
Formula: C₁₀H₁₄MgO₄
MW: 222.52 g/mol
Número MDL: MFCD00013497
Núm. CAS: 14024-56-7
EINECS: 237-857-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f53c4b986649458f395281f8a12a3603c7559e05&vid=f53c4b986649458f395281f8a12a3603c7559e05&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency