Metacrilato de 2,2,2-trifluoroetilo ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0738-25ML M0738-500ML M0738-100ML
TCIAM0738-25MLEA 18 EUR
TCIAM0738-25ML TCIAM0738-500ML TCIAM0738-100ML
Metacrilato de 2,2,2-trifluoroetilo ≥98.0% (por GC) estabilizado
Metacrilato de 2,2,2-trifluoroetilo
Formula: C₆H₇F₃O₂
MW: 168.12 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 25°C
Número MDL: MFCD00013576
Núm. CAS: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f701dbecb6eaccaad953e95fb28be79399ac8f99&vid=f701dbecb6eaccaad953e95fb28be79399ac8f99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %