Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cinc (II) ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')zinc (II), Zinc acetylacetonate, Zinc (II) 2,4-pentanedionate, Zinc (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O')
Z0002-25G Z0002-500G Z0002-100G
TCIAZ0002-25GEA 28 EUR
TCIAZ0002-25G TCIAZ0002-500G TCIAZ0002-100G
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cinc (II) ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cinc (II)
Formula: C₁₀H₁₄O₄Zn
MW: 263.61 g/mol
Número MDL: MFCD00000035
Núm. CAS: 14024-63-6
EINECS: 237-860-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=491465ede6dfa48e40d6c122067b3ef5c053813d&vid=491465ede6dfa48e40d6c122067b3ef5c053813d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
Solubility in hot Acetylacetone almost transparency