Dapsona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4,4'-Sulfonildianilina, 4,4'-Diaminodifenilsulfona
D0089-25G D0089-500G D0089-100G
TCIAD0089-25GEA 19 EUR
TCIAD0089-25G TCIAD0089-500G TCIAD0089-100G
Dapsona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Dapsona
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Número MDL: MFCD00007887
Núm. CAS: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,02822
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9e07da64f921c4e066d4b7699b72ab740df1959&vid=d9e07da64f921c4e066d4b7699b72ab740df1959&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 181.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency