Oxobis(2,4-pentanodionato-O,O')titanio (IV)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T0249-25G
T0249-500G
TCIAT0249-25GEA
80
EUR
TCIAT0249-25G
TCIAT0249-500G
Oxobis(2,4-pentanodionato-O,O')titanio (IV)
Oxobis(2,4-pentanodionato-O,O')titanio (IV)
Formula:
C₁₀H₁₄O₅Ti |
Número MDL:
MFCD00013505 Núm. CAS: 14024-64-7 EINECS: 237-861-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Ignition residue | 28.0 to 34.0 % (as TiO2) |