2,4,6-Trialiloxi-1,3,5-triazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0333-25G T0333-500G
TCIAT0333-25GEA 16 EUR
TCIAT0333-25G TCIAT0333-500G
2,4,6-Trialiloxi-1,3,5-triazina ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Trialiloxi-1,3,5-triazina
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₃
Pto. Ebullición: 162°C
Número MDL: MFCD00006049
Núm. CAS: 101-37-1
EINECS: 202-936-7
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcad9eee80741db6edf109eaff092847310bbac8&vid=dcad9eee80741db6edf109eaff092847310bbac8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in EtOH almost transparency