2-Hidroxi-3-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
T2600-1G
T2600-5G
TCIAT2600-1GEA
54
EUR
TCIAT2600-1G
TCIAT2600-5G
2-Hidroxi-3-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Hidroxi-3-(trifluorometil)piridina
Formula:
C₆H₄F₃NO MW: 163.1 g/mol |
Número MDL:
MFCD00153194 Núm. CAS: 22245-83-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 153.0 to 157.0 deg-C |