Ácido 4-(dimetilamino)benzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Dimethylaminobenzoic acid
D0724-25G D0724-500G
TCIAD0724-25GEA 21 EUR
TCIAD0724-25G TCIAD0724-500G
Ácido 4-(dimetilamino)benzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-(dimetilamino)benzoico
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 297 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 243°C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002537
Núm. CAS: 619-84-1
EINECS: 210-615-8
Índice Merck: 14,03232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950baf9fdaf4a56eaa95b8986cb8a4bb05d49a13&vid=819cd097cc5f54631ddec73819b8b33a4f2c8e2e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency