Ácido 2,5-dihidroxibenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis) matrix for MALDI-TOF/MS
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido gentisico
D2933-5G
D2933-1G
TCIAD2933-5GEA
65
EUR
TCIAD2933-5G
TCIAD2933-1G
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico ≥99.0% (by GC, titration analysis) matrix for MALDI-TOF/MS
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico
Formula:
C₇H₆O₄ MW: 154,12 g/mol Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 202…206 °C Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002460 Núm. CAS: 490-79-9 EINECS: 207-718-5 Índice Merck: 14,04398 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |