1-Cloro-3-iodobenceno ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with copper chip
C0190-25G C0190-5G
TCIAC0190-25GEA 67 EUR
TCIAC0190-25G TCIAC0190-5G
1-Cloro-3-iodobenceno ≥97.0% (por GC) estabilizado
1-Cloro-3-iodobenceno
Formula: C₆H₄ClI
Pto. Ebullición: 228°C
Pto. de fusión: 54,5 °C
Densidad: 1,9255 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00001046
Núm. CAS: 625-99-0
EINECS: 210-920-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %