Tecnaceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tecnazene, 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
T0624-25G T0624-500G
TCIAT0624-25GEA 45 EUR
TCIAT0624-25G TCIAT0624-500G
Tecnaceno ≥98.0% (por GC)
Tecnaceno
Formula: C₆HCl₄NO₂
MW: 260,89 g/mol
Pto. Ebullición: 304 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 99 °C
Densidad: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007066
Núm. CAS: 117-18-0
EINECS: 204-178-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e7c4ff035bbb8f4359df5b8bdb33578b9ce2576&vid=de9a01bb61b11d81d0ab7900ca783d53ef651807&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C