1,2,3-Tricloro-5-nitrobenceno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Nitro-3,4,5-trichlorobenzene, 5-Nitro-1,2,3-trichlorobenzene
T1580-25G
T1580-5G
TCIAT1580-25GEA
106
EUR
TCIAT1580-25G
TCIAT1580-5G
1,2,3-Tricloro-5-nitrobenceno ≥96.0% (por GC)
1,2,3-Tricloro-5-nitrobenceno
Formula:
C₆H₂Cl₃NO₂ Pto. de fusión: 71 °C Densidad: 1,807 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00061096 Núm. CAS: 20098-48-0 EINECS: 243-511-6 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 68.0 to 73.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |