1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4,5-Trifluoronitrobenzene
T1589-25G T1589-5G
TCIAT1589-25GEA 53 EUR
TCIAT1589-25G TCIAT1589-5G
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₂F₃NO₂
Pto. Ebullición: 195°C
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 89°C
Número MDL: MFCD00007051
Núm. CAS: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da7813bb730afad3d16f15a1b6a7aeb67d871677&vid=19112dd073b4cf3b4b5938d36e87e9ae61466502&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %