DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene) ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
DFDNB
D1649-25G
D1649-5G
TCIAD1649-25GEA
126
EUR
TCIAD1649-25G
TCIAD1649-5G
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene) ≥97.0% (por GC)
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene)
Formula:
C₆H₂F₂N₂O₄ MW: 204.09 g/mol Pto. Ebullición: 132 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007052 Núm. CAS: 327-92-4 EINECS: 206-324-0 UN: 2811 ADR: 6.1 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 73.0 to 76.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |