4-Iodofenol ≥98.0% (por GC) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
I0840-5G I0840-1G
TCIAI0840-5GEA 40 EUR
TCIAI0840-5G TCIAI0840-1G
4-Iodofenol ≥98.0% (por GC) for biochemical research
4-Iodofenol
Formula: C₆H₅IO
Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 92…93 °C
Densidad: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002327
Núm. CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,05036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b481c6b5d4fd61bc54d9c752441e08ac9a00a31&vid=9083e9bd60106986f62d013e0845eca2ba86e040&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Chemiluminescence test (Luminol/POD/H2O2) to pass test