Anaranjado de metilo ACS
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Metilnaranja
0596-100GEA
96.4
EUR
0596-100G
0596-25G
Anaranjado de metilo ACS
Anaranjado de metilo
Formula:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327.34 g/mol Pto. Ebullición: ~90 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: >300 °C Densidad: ∼1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007502 Núm. CAS: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN: 3143 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,06127 |
Resultados test especificaciones
Clarity of Solution | Pass |
Visual Transition Interval (pH 3.2 – 4.4) | Pass |