Ácido 2-(4-toluoil)benzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T0308-25G
T0308-500G
TCIAT0308-25GEA
16
EUR
TCIAT0308-25G
TCIAT0308-500G
Ácido 2-(4-toluoil)benzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-(4-toluoil)benzoico
Formula:
C₁₅H₁₂O₃ |
Número MDL:
MFCD00020287 Núm. CAS: 85-55-2 EINECS: 201-614-3 Índice Merck: 14,09539 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 138.0 to 142.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |