(±)-2-Metilbutirato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl2-methylbutyrate
M0758-25ML
M0758-100ML
TCIAM0758-25MLEA
18
EUR
TCIAM0758-25ML
TCIAM0758-100ML
(±)-2-Metilbutirato de metilo ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Metilbutirato de metilo
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Pto. Ebullición: 115°C Pto. de inflamación: 21°C |
Número MDL:
MFCD00009335 Núm. CAS: 868-57-5 EINECS: 212-778-0 UN: 3272 ADR: 3 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |