Ioduro de 1-etil-3-metilimidazolio ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-ethyl-3-methylimidazolium iodide
H59404.06
H59404.18
H59404.06EA
40.8
EUR
H59404.06
H59404.18
Ioduro de 1-etil-3-metilimidazolio ≥97%
Ioduro de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula:
C₆H₁₁IN₂ MW: 238,07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03701101 Núm. CAS: 35935-34-3 |