Nerol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
N0077-25ML N0077-500ML
TCIAN0077-25MLEA 17 EUR
TCIAN0077-25ML TCIAN0077-500ML
Nerol ≥98.0% (por GC)
Nerol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Pto. Ebullición: 226°C
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00063204
Núm. CAS: 106-25-2
EINECS: 203-378-7
Índice Merck: 14,06475
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98bca1b24d1fb185d506535701061f5b1b5b308e&vid=98bca1b24d1fb185d506535701061f5b1b5b308e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %