2-(Trimetilsilil)tiazol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1299-1ML
T1299-5ML
TCIAT1299-1MLEA
35
EUR
TCIAT1299-1ML
TCIAT1299-5ML
2-(Trimetilsilil)tiazol ≥95.0% (por GC)
2-(Trimetilsilil)tiazol
Formula:
C₆H₁₁NSSi Pto. Ebullición: 57°C Pto. de inflamación: 62°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00066274 Núm. CAS: 79265-30-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |