2-Amino-4-feniltiazol
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos:
4-Feniltiazol-2-ilamina
13388-500
13388-1
13388-5
13388-10
CAYM13388-500EA
33
EUR
CAYM13388-500
CAYM13388-1
CAYM13388-5
CAYM13388-10
2-Amino-4-feniltiazol
2-Amino-4-feniltiazol
Formula:
C₉H₈N₂S MW: 176.24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00039680 Núm. CAS: 2010-06-2 EINECS: 217-926-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |