Ácido 4-(benciloxi)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1665-25G B1665-5G
TCIAB1665-25GEA 116 EUR
TCIAB1665-25G TCIAB1665-5G
Ácido 4-(benciloxi)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-(benciloxi)benzoico
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Número MDL: MFCD00016527
Núm. CAS: 1486-51-7
EINECS: 216-066-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7853af38e84099bf8247390ce0d0a2491b34be98&vid=7853af38e84099bf8247390ce0d0a2491b34be98&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
Solubility in Pyridine very faint turbidity