Ácido 4'-fluorobifenil-4-carboxílico 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
H33208.03 H33208.06
H33208.03EA 99 EUR
H33208.03 H33208.06
Ácido 4'-fluorobifenil-4-carboxílico 96%
Ácido 4'-fluorobifenil-4-carboxílico
Formula: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Pto. de fusión: 243…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631909
Núm. CAS: 5731-10-2