Ácido 4'-metilbifenilo-4-carboxílico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H34459.03 H34459.06
H34459.03EA 66.9 EUR
H34459.03 H34459.06
Ácido 4'-metilbifenilo-4-carboxílico 96%
Ácido 4'-metilbifenilo-4-carboxílico
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Pto. de fusión: 257…258 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00448778
Núm. CAS: 720-73-0