Ácido fenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1855-25G P1855-5G
TCIAP1855-25GEA 90 EUR
TCIAP1855-25G TCIAP1855-5G
Ácido fenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (por GC)
Ácido fenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₇BO₂
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00966985
Núm. CAS: 24388-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebc6b4d197cf39904c514e637f5f5584355f8aaa&vid=ebc6b4d197cf39904c514e637f5f5584355f8aaa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %