5-Cloro-2-nitrotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-2-methylnitrobenzene
C2586-5G
C2586-25G
TCIAC2586-5GEA
24
EUR
TCIAC2586-5G
TCIAC2586-25G
5-Cloro-2-nitrotolueno ≥97.0% (por GC)
5-Cloro-2-nitrotolueno
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Pto. Ebullición: 72°C Pto. de fusión: 25 °C |
Número MDL:
MFCD00024579 Núm. CAS: 5367-28-2 EINECS: 226-355-3 UN: 3457 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...