Ácido 5-metil-2-tiofenborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Methylthiophene-2-boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
M1850-1G M1850-5G
TCIAM1850-1GEA 38 EUR
TCIAM1850-1G TCIAM1850-5G
Ácido 5-metil-2-tiofenborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 5-metil-2-tiofenborónico
Formula: C₅H₇BO₂S
MW: 141.99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01318166
Núm. CAS: 162607-20-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92c081da2a57c7ef1a5f6963c5d73fd52a423c01&vid=92c081da2a57c7ef1a5f6963c5d73fd52a423c01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %